4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride ≥97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₇ClN₂ Poids moléculaire: 200,7084 g/mol Point de fusion: ∼228 °C (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD00013387 Numéro CAS: 128231-55-0 |