4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₁₅ClN₂ Point de fusion: 203 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013461 Numéro CAS: 118427-29-5 |