Imprimer
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
Marques : Biotium
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
00300.EA 159 EUR
00300.
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00001219
Numéro CAS: 1758-68-5
EINECS: 217-156-2