Imprimer
Germanium standard solution, 10,000 mg/l Ge in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: ACSD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
C122.5N1FP.L1 C122.5N1FP.L25 C122.5N1FP.L5
ACSDC122.5N1FP.L1EA 185 EUR
ACSDC122.5N1FP.L1 ACSDC122.5N1FP.L25 ACSDC122.5N1FP.L5
Germanium standard solution, 10,000 mg/l Ge in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de germanium