Imprimer
Tungsten standard solution, 1,000 mg/l W in nitric acid (max. 1%) with 2% hydrofluoric acid étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: CPAchem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACSDC066.1N2FP.L5EA 173 EUR
ACSDC066.1N2FP.L5 ACSDC066.1N2FP.L25 ACSDC066.1N2FP.L1
Tungsten standard solution, 1,000 mg/l W in nitric acid (max. 1%) with 2% hydrofluoric acid étalon mono-élément pour ICP
Étalons de référence Étalons cationiques Standards de tungstène
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022