Imprimer
Bis(2-méthoxyéthyl)amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
TCIAB1383-25MLEA 105 EUR
TCIAB1383-25ML
Bis(2-méthoxyéthyl)amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Bis(2-méthoxyéthyl)amine
Formule: C₆H₁₅NO₂
Point d'ébullition: 172°C
Point éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00025906
Numéro CAS: 111-95-5
EINECS: 203-923-9
UN: 2734
ADR: 8,II
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/88/28933188.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %