2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile 97%, JRD
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₀H₅F₆NO Poids moléculaire: 269,14 g/mol Point de fusion: 46…48 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11519321 Numéro CAS: 1092460-75-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |