Imprimer
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄]
Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-²H₄]
C16173010
EHERC16173010EA 398 EUR
EHERC16173010
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄]
Formule: C₂₄H₃₄D₄O₄
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00143759
Numéro CAS: 93951-87-2