2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₆N₂O₃ Poids moléculaire: 178,15 g/mol Point de fusion: 177…180 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02093781 Numéro CAS: 101084-96-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |