Imprimer
3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥94%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H31679.MDEA 50.2 EUR
H31679.MD H31679.03
3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥94%
3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₈ClF₃O₃
Poids moléculaire: 268,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025398
Numéro CAS: 916420-74-1