Imprimer
3-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid 97%, JRD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H31664.03EA 203 EUR
H31664.03 H31664.MD
3-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid 97%, JRD
3-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₀F₂O₃
Poids moléculaire: 216,18
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519314
Numéro CAS: 1092460-66-6