Imprimer
3-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid 97%, JRD
Marques : Alfa Aesar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32381.MDEA 79.6 EUR
H32381.MD H32381.03
3-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid 97%, JRD
3-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₀F₂O₃
Poids moléculaire: 216,18
Point de fusion: 66…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09863355
Numéro CAS: 1000932-18-2