Imprimer
2-Amino-N-isopropylbenzamide, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
36941-250MGEA 0 EUR
36941-250MG
2-Amino-N-isopropylbenzamide, Supelco®
2-Amino-N-isopropylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Numéro MDL: MFCD00143620
Numéro CAS: 30391-89-0
EINECS: 250-175-4