Imprimer
(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H30995.MDEA 52.4 EUR
H30995.MD H30995.03
(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine ≥97%
(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
Formule: C₁₂H₁₇NO
Poids moléculaire: 191,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00274307
Numéro CAS: 91599-81-4