Imprimer
4-(1-Piperidinyl)aniline ≥97%
Marques : Alfa Aesar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L06767.03EA 36.6 EUR
L06767.03
4-(1-Piperidinyl)aniline ≥97%
4-(1-Piperidinyl)aniline
Formule: C₁₁H₁₆N₂
Poids moléculaire: 176,26
Point d'ébullition: 140…142 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 26…28 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051688
Numéro CAS: 2359-60-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III