Imprimer
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate ≥99%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L19999.06EA 46.8 EUR
L19999.06 L19999.14
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate ≥99%
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Poids moléculaire: 182,20 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C
Densité: 1,101
Point éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039343
Numéro CAS: 584-74-7