Methyl (4-fluorophenyl)acetate 99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₉FO₂ Poids moléculaire: 168,17 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00800608 Numéro CAS: 34837-84-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4860 to 1.4880 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |