3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 96%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₅NS Poids moléculaire: 123,18 g/mol Point d'ébullition: 91…93 °C (12 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052086 Numéro CAS: 55406-13-8 UN: 3276 ADR: 6.1,III |