Imprimer
2-(2,3-Dichlorophenyl)thioacetamide ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H34058.MDEA 26.6 EUR
H34058.MD H34058.03
2-(2,3-Dichlorophenyl)thioacetamide ≥97%
2-(2,3-Dichlorophenyl)thioacetamide
Formule: C₈H₇Cl₂NS
Point de fusion: 162…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09757550
Numéro CAS: 65183-01-9