Imprimer
Monomethyl phthalate ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A14780.30EA 770 EUR
A14780.30 A14780.09 ABCRAB132028.0250 A14780.18
Monomethyl phthalate ≥97%
Monomethyl phthalate
Formule: C₉H₈O₄
Poids moléculaire: 180,16
Point de fusion: 81…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002466
Numéro CAS: 4376-18-5
EINECS: 224-476-6