Diéthylène glycol ≥99.0%, Qualité Réactif
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,2'-Oxydiéthanol
Formule:
C₄H₁₀O₃ Poids moléculaire: 106,12 g/mol Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa) Point de fusion: –10 °C Densité: 1,118 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 123 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002882 Numéro CAS: 111-46-6 EINECS: 203-872-2 Indice Merck: 13,03146 |
![]() |
Résultats des tests de spécification
Color (APHA) | ≤10 |
Purity | ≥99% |
Refractive Index | 1.445 – 1.450 |