Imprimer
Orthophosphate de tripotassium, anhydre, Qualité Réactif
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): tri-Potassium phosphatePotassium phosphate trisodique
0645-500GEA 201 EUR
0645-500G 0645-100G
Orthophosphate de tripotassium, anhydre, Qualité Réactif
Orthophosphate de tripotassium
Formule: K₃O₄P
Poids moléculaire: 212,27 g/mol
Point de fusion: 1340 °C
Densité: 2,564 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036295
Numéro CAS: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Indice Merck: 12,07830
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Heavy Metals ≤0.001%
Insolubles ≤0.02%
Iron ≤0.003%
Purity ≥97%