Imprimer
Cuivre (II) sulfate pentahydraté 98.0-102.0% (par iodométrie), cristaux fins, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
1843-01EA 153.28 EUR
EXPOJT1843-1 1843-05 1843-01
Cuivre (II) sulfate pentahydraté 98.0-102.0% (par iodométrie), cristaux fins, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Cuivre (II) sulfate pentahydraté
Formule: CuSO₄·5H₂O
Poids moléculaire: 249,69 g/mol
Densité: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149681
Numéro CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Indice Merck: 13,02682
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CuSO₄·5H₂O) (by iodometry) 98.0 - 102.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 3.0 - 5.0
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.003 %
Nickel (Ni) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Not for Pesticide Use