Imprimer
Manganèse (II) sulfate monohydraté 98-101%, en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
2550-01EA 226.6 EUR
2550-01 2550-05
Manganèse (II) sulfate monohydraté 98-101%, en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Manganèse (II) sulfate monohydraté
  • Lot analysis on label
Formule: MnSO₄·1H₂O
Poids moléculaire: 169,02 g/mol
Point de fusion: 700 °C
Densité: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149159
Numéro CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 13,05763
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (MnSO₄·H₂O) 98.0 - 101.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Loss on Ignition 10.0 - 12.0 %
pH of 5% Solution at 25°C 2.0 - 4.0
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Nickel (Ni) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.005 %
Substances Reducing Permanganate Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs