Imprimer
4'-Aminoacétanilide
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-(4-Aminophényl)acétamide
MAYBBTB06457.1EA 0 EUR
CHMPBTB06457.250 MAYBBTB06457.1
4'-Aminoacétanilide
4'-Aminoacétanilide
Formule: C₈H₁₀N₂O
Poids moléculaire: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 267 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 165 °C
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007853
Numéro CAS: 122-80-5
EINECS: 204-576-6
Indice Merck: 13,00410