Imprimer
Métacetamol
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3'-HydroxyacétanilideN-(3-Hydroxyphényl)acétamide
MAYBRH01842.1EA 0 EUR
CHMPRH01842.250 MAYBRH01842.1
Métacetamol
Métacetamol
Formule: C₈H₉NO₂
Poids moléculaire: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 147…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002263
Numéro CAS: 621-42-1
EINECS: 210-687-0