Imprimer
Tellure 1.000 mg/l en solution dans l'acide chlorhydrique 20% étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: CPAchem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACSDC059.20CP.L1EA 77.5 EUR
ACSDC059.20CP.L1 ACSDC059.20CP.L5 ACSDC059.20CP.L25
Tellure 1.000 mg/l en solution dans l'acide chlorhydrique 20% étalon mono-élément pour ICP
Étalons de référence Étalons cationiques Standards de tellure
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022