Imprimer
2-Nitro-4-(trifluorométhoxy)aniline ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H33137.06EA 113 EUR
H33137.06 H33137.03
2-Nitro-4-(trifluorométhoxy)aniline ≥97%
2-Nitro-4-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₅F₃N₂O₃
Point de fusion: 62…64 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042326
Numéro CAS: 2267-23-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III