Hexanoate de butyle
Marques : EHRENSTORFER GMBHTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₂₀O₂ Poids moléculaire: 172,27 g/mol Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa) Densité: 0,866 g/cm³ (25 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00053804 Numéro CAS: 626-82-4 EINECS: 210-964-6 |