Imprimer
2-Fluoro-6-méthoxybenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC3817F-100GEA 52.6 EUR
APOSPC3817F-100G APOSPC3817F-300G
2-Fluoro-6-méthoxybenzonitrile
2-Fluoro-6-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
Poids moléculaire: 151,14 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 93…95 °C
Numéro MDL: MFCD00042291
Numéro CAS: 94088-46-7
EINECS: 302-047-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III