Acide osmique 4% en solution aqueuse, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tétraoxyde d'osmium
, Osmium (VIII) oxyde
Formule:
O₄Os Poids moléculaire: 254,23 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00011150 Numéro CAS: 20816-12-0 EINECS: 244-058-7 UN: 3287 ADR: 6.1,II |