Imprimer
Potassium chlorure 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Marques : Mettler - Toledo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Chlorure de potassium
METT51343181EA 13.1 EUR
METT51343181
Potassium chlorure 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Potassium chlorure
Formule: KCl
Poids moléculaire: 74,55 g/mol
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8