Imprimer
Dichlorométhane, BAKER, Laboratory Reagent, J.T. Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Méthylène chlorure
7316.9200EA 1439.75 EUR
7316.9200 7316.2500
Dichlorométhane, BAKER, Laboratory Reagent, J.T. Baker®
Dichlorométhane
Formule: CH₂Cl₂
Poids moléculaire: 84,93 g/mol
Point d'ébullition: 39,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,06140
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) min. 99 %
Boiling Range 38 - 41 °C
Preservative (as Amylene) about 20 ppm
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.1 %