Imprimer
Acide trifluoroacétique pour les biotechnologies
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): TFA
0993-100MLEA 209 EUR
0993-100ML 0993-500ML
Acide trifluoroacétique pour les biotechnologies
Acide trifluoroacétique
Formule: C₂HF₃O₂
Poids moléculaire: 114,02 g/mol
Point d'ébullition: 71,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,490 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Indice Merck: 12,09812
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg