Orangé de méthyle ACS
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-(4-Diméthylaminophénylazo)benzènesulfonate de sodium
Formule:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S Poids moléculaire: 327,34 g/mol Point d'ébullition: ~90 °C (1013 hPa) Point de fusion: >300 °C Densité: ∼1 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 38 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007502 Numéro CAS: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 UN: 3143 ADR: 6.1,III Indice Merck: 12,06180 |
Résultats des tests de spécification
Clarity of Solution | Pass |
Visual Transition Interval (pH 3.2 – 4.4) | Pass |