Silicium dioxyde ≥99.995% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Silicium (IV) oxyde
Formule:
SiO₂ Poids moléculaire: 60,08 g/mol Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1719 °C Densité: 2,2 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011232 Numéro CAS: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Indice Merck: 14,08493 |