Imprimer
Tétrahydrofuranne ≥99.8%, ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide , pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): THF
2858-25EA 247.83 EUR
285806. MACR2858-62 2858-25 MACR2858-08
Tétrahydrofuranne ≥99.8%, ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide , pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
Tétrahydrofuranne
Formule: C₄H₈O
Poids moléculaire: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (101,325 kPa)
Point de fusion: –108,3 °C
Densité: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –14,00 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Indice Merck: 12,09351
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (C₄H₈O) (by GC, corrected for water) ≥99.8 %
Peroxide (as H₂O₂) ≤0.015 %
Residue after Evaporation ≤5 ppm
Water (H₂O)(by KF, coulometric) ≤0.03 %
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 212 nm ≤1.00
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 225 nm ≤0.50
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 250 nm ≤0.17
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 300 nm ≤0.01
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs