Imprimer
Niobium 1,000 mg/l en solution dans l'acide nitrique 5% + traces d'acide fluorhydrique (max 1%) étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: CPAchem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACSDC036.5N1FP.L1EA 74.7 EUR
ACSDC036.5N1FP.L1 ACSDC036.5N1FP.L5 ACSDC036.5N1FP.L25
Niobium 1,000 mg/l en solution dans l'acide nitrique 5% + traces d'acide fluorhydrique (max 1%) étalon mono-élément pour ICP
Étalons de référence Étalons cationiques Standards de niobium
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022