Imprimer
Silicon standard solution, 10,000 mg/l Si in water étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: ACSD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
C153.W.L1 C153.W.L25 C153.W.L5
ACSDC153.W.L1EA 185 EUR
ACSDC153.W.L1 ACSDC153.W.L25 ACSDC153.W.L5
Silicon standard solution, 10,000 mg/l Si in water étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de silicium
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022