Imprimer
(+)-Isomentol
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
59802-25MGEA 131 EUR
59802-25MG
(+)-Isomentol
(+)-Isomentol
Formule: C₁₀H₂₀O
Numéro CAS: 23283-97-8
EINECS: 245-554-6