1-Vinyl-2-pyrrolidone 99% stabilisé
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Stabilisation:
stabilisé avec hydroxyde de sodium
Formule:
C₆H₉NO Point d'ébullition: 218 °C (760 mmHg) Point de fusion: 13…14 °C Densité: 1,043 g/cm³ Point éclair: 95 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003197 Numéro CAS: 88-12-0 EINECS: 201-800-4 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5110 to 1.5140 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
GC | ≤0.2 % (Pyrrolidone) |
Stabilizer | 0.1 % Flaked caustic soda |