Imprimer
4,6-Dichloro-5-méthoxypyrimidine ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H58262.MDEA 33.2 EUR
H58262.MD
4,6-Dichloro-5-méthoxypyrimidine ≥97%
4,6-Dichloro-5-méthoxypyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂O
Poids moléculaire: 179,01
Point de fusion: 50…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087680
Numéro CAS: 5018-38-2
EINECS: 225-699-1