Imprimer
Chloroacétate de phényle
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBKM04451.1EA 0 EUR
MAYBKM04451.1 MAYBKM04451.10 MAYBKM04451.50
Chloroacétate de phényle
Chloroacétate de phényle
Formule: C₈H₇ClO₂
Numéro CAS: 620-73-5
EINECS: 210-650-9