Imprimer
2'-Isopropylacetanilide
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBTL00848.50EA 0 EUR
MAYBTL00848.50
2'-Isopropylacetanilide
2'-Isopropylacetanilide
Formule: C₁₁H₁₅NO
Numéro MDL: MFCD00833396
Numéro CAS: 19246-04-9