Imprimer
2,2'-Dichloroacetanilide
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBKM02680EAEA 0 EUR
MAYBKM02680EA MAYBKM02680DA
2,2'-Dichloroacetanilide
2,2'-Dichloroacetanilide
Formule: C₈H₇Cl₂NO
Numéro MDL: MFCD00032560
Numéro CAS: 3289-76-7