Imprimer
Gants pour salles propres, polyisoprène, TouchNTuff® 83-300/83-500
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TouchNTuff®
112-2782EA 1300 EUR
112-2782 112-2784 112-3181 112-2786 112-2783 112-3175 112-3179 112-2785 112-2787 112-2788 112-3177 112-2789 112-3178 112-3182 112-3176 112-3180
Gants pour salles propres, polyisoprène, TouchNTuff® 83-300/83-500
Gants
Ces gants à usage unique en polymère fin offrent une meilleure sensibilité tactile et une protection souple pour les professionnels et les produits dans divers environnements secs et humides nécessitant un contrôle de la contamination.
  • Stériles ou non stériles, non poudrés, finition antidérapante
  • Spécifiques à chaque main et confortables à porter pendant plus longtemps
  • Pas de latex de caoutchouc naturel: pour les professionnels sensibles au latex (allergie de type I)
  • SureFit Technology™ (bord roulé avec bande collante): les gants s'adaptent à l'avant-bras et les manchettes sont bien maintenues
  • Technologie appliquée à la doublure intérieure pour un enfilage sur mains sèches comme sur mains mouillées
  • Finition antidérapante pour éviter tout glissement
Pour les personnes travaillant avec des produits chimiques potentiellement dangereux puisque les gants sont résistants aux éclaboussures de produits chimiques. Utilisation dans les environnements de salle propre ISO de classe 5 ou supérieure.
Cdt: 83-300: 20 gants main droite/main gauche emballés par compartiments séparés dans un sachet en polyéthylène, un sachet en polyéthylène par sac en polyéthylène sous vide, deux sacs en polyéthylène par sac protecteur sous vide, cinq sacs protecteurs par carton contrecollé, 200 paires par carton.
83-500: une paire par pochette en polyéthylène, scellée dans une enveloppe en polyéthylène; 10 paires par sachet en polyéthylène scellé; 5 sachets en polyéthylène scellés par sac; 4 sacs protecteurs sous vide; 200 paires par carton. Tout emballage est imprimé avec de l'IPA résistant à l'encre compatible salle propre. Les sachets ont une ouverture facile. Les gants sont triplement emballés pour le contrôle de la contamination supérieure.