Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (13)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Votre recherche pour: "chromatography-paper"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Trier par:
Marques :  GE Healthcare - Whatman
Description:   Le papier pour chromatographie Whatman est utilisé partout dans le monde grâce à sa pureté, haute qualité et consistance. Il est fabriqué en cellulose...
Référence Produit: (WHAT3668-915)
Marques :  GE Healthcare - Whatman
Description:   These ion exchange papers combine cellulose and large pore silica gel for separations in which both partition and adsorption are important, including ...
UOM:  1 * 25 Pce
Marques :  SARTORIUS
Description:   Chromatography paper, Cellulose, Grade FN 3, Feuilles, 580×600 mm
Référence Produit: (VARIA120B12)
Marques :  VARIAN
Description:   Chromatography paper is used in thin layer chromatography applications such as evaluating radioisotope purity, QC testing.
UOM:  1 * 50 Pce
Marques :  AHLSTROM GERMANY GMBH
Description:   These chromatography filter papers are made of pure cotton linters with an alpha cellulose content of nearly 100%.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 5  de 5