Imprimer
Colonnes capillaires, CP-Sil 19 CB pour pesticides
Fournisseur: Agilent Technologies
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VARICP7407EA 1160 EUR
VARICP7407 VARICP7406 VARICP7409
Colonnes capillaires, CP-Sil 19 CB pour pesticides
Colonnes pour chromatographie
Ideal as a confirmation column for reliable results.
  • Specified for EPA and CLP analytes for ultimate compliance
  • Supplied with a coupled retention gap for on-column injection for best detection limits