Imprimer
Alimentation double AC/DC, 6 ou 12 V, 10 A, AM061210 / 120 W
Fournisseur: ELC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ELCEAM061210EA 641 EUR
ELCEAM061210
Alimentation double AC/DC, 6 ou 12 V, 10 A, AM061210 / 120 W
Alimentations électriques
  • Tension continue et alternatives disponibles simultanément
  • Pas de référence commune
  • La sortie continue est protégée par limitation de courant, les sorties alternatives le sont par des disjoncteurs thermiques à réarmement automatique
  • Témoins de fonctionnement continu et alternatif
Certifications: Conformité à la directive RoHS