Imprimer
VWR®, Film de scellage pour automatisation
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
731-0306EA 837 EUR
731-0306 731-0307 731-0308
VWR®, Film de scellage pour automatisation
Scellés Microplaque Sceaux
Rouleaux de film de scellage adhésif montés sur matériaux plastiques, à utiliser avec les soudeurs automatisés haut débit pour microplaques.
  • Rouleaux continus - sans séparations
  • Le film ou la feuille ne se déroulent pas au-delà du bord du matériau en plastique
  • Le conditionnement solide, sans électricité statique, garantit une bonne protection pendant l'expédition, et permet un alignement précis et une adhésion parfaite
Film de scellage pour qPCR, cristallisation des protéines en goutte assise, HTS et entreposage frigorifique
Film en polyoléfine transparent avec adhésif en silicone sensible à la pression et ultra-résistant, pour qPCR, cristallisation des protéines en goutte assise, HTS, entreposage et applications d'incubation à usage général.
- Résistant au DMSO
- Sans nucléases ni acides nucléiques, apyrogène
- Adhère aussi bien aux plaques que les films de thermoscellage, sans les inconvénients de la chaleur
Film de scellage pour PCR, HTS et entreposage frigorifique
Film en aluminium, perforable, avec adhésif acrylique sensible à la pression pour PCR, HTS et entreposage frigorifique.
- Résistant au DMSO
- Facilement perforable pour la récupération des échantillons
- Sans nucléases ni acides nucléiques, apyrogène
Film de scellage pour culture cellulaire et tissulaire
Films en rayonne respirants pour la culture cellulaire et tissulaire.
- Non cytotoxique
- Hautement perméable aux gaz
- Facilement perforable pour la récupération des échantillons